Drukuj
Pułapki zimna, typ KF
Dostawca: KGW
1731 1740 17402 1735 17377 1741 17372 17371
478-4422EA 3670 PLN
478-4422 KGWA1740 KGWA17402 KGWA1735 KGWA17377 KGWA1741 KGWA17372 KGWA17371
Pułapki zimna, typ KF
Pułapka próżniowa
Wymrażarki są używane w połączeniu z pompami próżniowymi do zbierania kondensacji wytworzonej z wilgoci lub rozpuszczalników. Modele KF mają szklaną nić GL 32 wraz z nakręcaną nasadką, przez którą kondensat może być łatwo wylany z wymrażarki. Wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3, zgodnie z DIN / ISO 3585.
  • Łatwość czyszczenia
  • No stand material for holding the cold trap
  • Obudowa ochronna pojemnika Dewara wykonana z niebieskiego metalu lub aluminium