Drukuj
Obuwie robocze, chodaki, Arrow, 8400
Dostawca: Abeba
8400/36 8400/38 8400/41 8400/45 8400/47
ABEB8400/36EA 308 PLN
ABEB8400/36 ABEB8400/38 ABEB8400/41 ABEB8400/45 ABEB8400/47
Obuwie robocze, chodaki, Arrow, 8400
Obuwie i buty
Antystatyczne chodaki wykonane z gładkiej skórzanej cholewy ze skórzanym zapiętkiem i nie składanym, regulowanym paskiem na piętę.
  • Skórzana podszewka
  • Zabieg Sanitized® zmniejsza nieprzyjemny zapach i wzrost bakterii
  • Podeszwa środkowa z PU absorbująca wstrząsy
  • antypoślizgowa podeszwa z PU
  • Regulowany obszar podbicia
Idealne do stosowania w kuchniach.
Kolor: Biały.
Certyfikaty: EN ISO 20347:2012; OB, A, E, FO, SRA