Drukuj
Taśmy zabezpieczające przed zagrożeniami
Dostawca: Brady
291425 291426
BRDY291425EA 293 PLN
BRDY291425 BRDY291426
Taśmy zabezpieczające przed zagrożeniami
Taśmy
These visual barricading tapes provide fast on-the-spot warning of potential dangers. The non-adhesive tape can be used for temporary outdoor or permanent indoor applications.
  • Yellow/black stripes signify physical hazards
  • Red/white stripes signify temporary danger
This tape can be tied, stapled or nailed to posts, fences or metal barricades.
Length: 500,0 m