Drukuj
Grzałki wielopozycyjne, behrotest®
Dostawca: BEHR
B00217698 B00247310
BEHRB00217698EA 9360 PLN
BEHRB00217698 BEHRB00247310
Grzałki wielopozycyjne, behrotest®
Urządzenia grzewcze Płyty grzejne
Multi-position hotplates with protective metal grills. Maximum plate temperature is 400 °C.
  • Individually adjustable heating controls and indicator lights