Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)peroxide, Dicumyl Peroxide
H60442.MC
H60442.36
H60442.22
H60442.MCEA
0
PLN
H60442.MC
H60442.36
H60442.22
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide) ≥98%
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide)
Formuła:
C₁₈H₂₂O₂ Temp. topnienia: 39…41 °C Gęstość: 1,56 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00036227 Numer CAS: 80-43-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-279-3 Jednostka: 3110 ADR: 5.2,II |