Drukuj
Monomethyl succinate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
H59722.14 H59722.22
H59722.14EA 567 PLN
H59722.14 H59722.22
Monomethyl succinate 95%
Monomethyl succinate
Formuła: C₅H₈O₄
MW: 132.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 151 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 54…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002788
Numer CAS: 3878-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 223-408-2