Drukuj
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H63480.03 H63480.06
H63480.03EA 718 PLN
H63480.03 H63480.06
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formuła: C₆H₂Cl₂N₂
Temp. topnienia: 121…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411341
Numer CAS: 40381-90-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III