Drukuj
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
H61176.06 H61176.14
H61176.06EA 932 PLN
H61176.06 H61176.14
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.03 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09032952
Numer CAS: 114897-92-6