Drukuj
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride
H59878.09 H59878.18
H59878.09EA 612 PLN
H59878.09 H59878.18
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Formuła: C₅H₉ClN₂S
MW: 164.66 g/mol
Temp. topnienia: 273…274 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012711
Numer CAS: 71574-33-9