Drukuj
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl, TMB 2HCl, TMB dihydrochloride
H60245.MD H60245.03
H60245.MDEA 422 PLN
H60245.MD H60245.03
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride ≥99%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
Formuła: C₁₆H₂₀N₂·2HCl
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00012961
Numer CAS: 64285-73-0
Numer WE (dawny EINECS): 264-769-6