Drukuj
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 9-Bromononan-1-ol
H61393.06 H61393.14
H61393.06EA 513 PLN
H61393.06 H61393.14
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Formuła: C₉H₁₉BrO
Temp. Wrzenia: 125…126 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 33…35 °C
Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063348
Numer CAS: 55362-80-6