Drukuj
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Dostawca: Cayman Chemical
Uwaga
Synonim: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
14321-50 14321-100 14321-250
CAYM14321-50EA 368 PLN
CAYM14321-50 CAYM14321-100 CAYM14321-250
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formuła: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00132962
Numer CAS: 30827-99-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II