Drukuj
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
H59917.AK H59917.K2
H59917.AKEA 544 PLN
H59917.AK H59917.K2
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% in water
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Formuła: C₆H₆O₄S
Gęstość: 1,337
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673723
Numer CAS: 98-67-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-691-6
Jednostka: 1803
ADR: 8,II