Drukuj
Higromycyna B
Dostawca: Cayman Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
14291-500 14291-1
CAYM14291-500EA 569 PLN
CAYM14291-500 CAYM14291-1
Higromycyna B
Higromycyna B
Formuła: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MW: 527.5 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06795479
Numer CAS: 31282-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 250-545-5
Jednostka: 3462
ADR: 6.1 I