Dichlorek malonylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H59868.14
H59868.22
H59868.14EA
1160
PLN
H59868.14
H59868.22
Dichlorek malonylu ≥97%
Dichlorek malonylu
Purity: 97%
CAS No.: 1663-67-8
Molecular Formula: C3H2Cl2O2
Formula Weight: 140.95
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 53-55°/19mm
Beilstein Reference: 774044
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000735
Formuła:
C₃H₂Cl₂O₂ MW: 140.95 g/mol Temp. Wrzenia: 53…55 °C (19 mmHg) Gęstość: 1.449 Temp. Zapłonu: 47 °C (117 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000735 Numer CAS: 1663-67-8 Numer WE (dawny EINECS): 216-772-9 Jednostka: 2920 ADR: 8 II |