Drukuj
2-Piperidinemethanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
H60178.09 H60178.18
H60178.09EA 702 PLN
H60178.09 H60178.18
2-Piperidinemethanol ≥97%
2-Piperidinemethanol
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 100…102 °C
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005987
Numer CAS: 3433-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 222-333-2