Drukuj
3-Fluoropicolinic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
H61458.03 H61458.06
H61458.03EA 637 PLN
H61458.03 H61458.06
3-Fluoropicolinic acid ≥98%
3-Fluoropicolinic acid
Formuła: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114108
Numer CAS: 152126-31-3