Drukuj
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Benzisothiazol-3-one
H60492.06 H60492.14
H60492.06EA 899 PLN
H60492.06 H60492.14
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on ≥97%
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on
Formuła: C₇H₅NOS
Temp. topnienia: 154…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044001
Numer CAS: 2634-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 220-120-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III