Drukuj
Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H60034.MD H60034.03
H60034.MDEA 193 PLN
H60034.MD H60034.03
Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Iron(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃F₉FeO₉S₃
Temp. topnienia: 183 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15144785
Numer CAS: 63295-48-7