Drukuj
5-Nitroso-8-quinolinol
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 5-Nitrosoquinolin-8-ol
13856-10 13856-50 13856-100
CAYM13856-10EA 287 PLN
CAYM13856-10 CAYM13856-50 CAYM13856-100
5-Nitroso-8-quinolinol
5-Nitroso-8-quinolinol
Formuła: C₉H₆N₂O₂
MW: 174.16
Temp. topnienia: 245 °C
Numer MDL: MFCD00041862
Numer CAS: 3565-26-2
Numer WE (dawny EINECS): 222-650-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III