Drukuj
1,3,5-Trietylobenzen 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H60875.06 H60875.14
H60875.06EA 538 PLN
H60875.06 H60875.14
1,3,5-Trietylobenzen 95%
1,3,5-Trietylobenzen
Formuła: C₁₂H₁₈
Temp. Wrzenia: 215 °C
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 0,862
Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009261
Numer CAS: 102-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-017-3
Jednostka: 3082
ADR: 9,III