Drukuj
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Morpholinopropanol, 3-Morpholino-1-propanol, 4-(3-Hydroxypropyl)morpholine, 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
H60376.03 H60376.06
H60376.03EA 372 PLN
H60376.03 H60376.06
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine
Formuła: C₇H₁₅NO₂
Temp. Wrzenia: 240…241 °C
Gęstość: 1,049
Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01713533
Numer CAS: 4441-30-9