Drukuj

Dichlorek cynku 0.1 mol/l in aqueous solution

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Chlorek cynku(II)

812642009.1000 812642009.0500
CHMP812642009.1000EA 91.4 PLN
CHMP812642009.1000 CHMP812642009.0500
Dichlorek cynku 0.1 mol/l in aqueous solution
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 283
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR