2-Bromo-3-fluoroaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H61687.03
H61687.06
H61687.03EA
874
PLN
H61687.03
H61687.06
2-Bromo-3-fluoroaniline ≥97%
2-Bromo-3-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 111721-75-6
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.670
Refractive Index: 1.5830
Appearance: Off-white
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD07369915
Formuła:
C₆H₅BrFN MW: 190.01 g/mol Gęstość: 1.670 Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07369915 Numer CAS: 111721-75-6 ADR: 6.1 III |