Drukuj
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
11846-50 11846-10 11846-100
CAYM11846-50EA 431 PLN
CAYM11846-50 CAYM11846-10 CAYM11846-100
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 501
Temp. topnienia: 251…252 °C
Gęstość: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002510
Numer CAS: 149-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-749-9
Klasyfikacja Merck : 13,04366