Drukuj
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Protocatechuic acid
14916-25 14916-50 14916-100
CAYM14916-25EA 339 PLN
CAYM14916-25 CAYM14916-50 CAYM14916-100
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Temp. topnienia: 202…204 °C
Gęstość: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002509
Numer CAS: 99-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-760-0
Klasyfikacja Merck : 12,08080