Drukuj
Cholekalcyferol
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Witamina D3
11792-1 11792-5 11792-10
CAYM11792-1EA 276 PLN
CAYM11792-1 CAYM11792-5 CAYM11792-10
Cholekalcyferol
Cholekalcyferol
Formuła: C₂₇H₄₄O
MW: 384.65 g/mol
Numer MDL: MFCD00078131
Numer CAS: 67-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-673-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II