Drukuj
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61542.14 H61542.22
H61542.14EA 1230 PLN
H61542.14 H61542.22
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formuła: C₈H₆FNO₄
Temp. Wrzenia: 109 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 56…59 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00196161
Numer CAS: 329-59-9