2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
H61836.03
H61836.06
H61836.03EA
380
PLN
H61836.03
H61836.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 81107-97-3
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Physical Form: Liquid
Appearance: Brown
Beilstein Reference: 7702274
MDL No.: MFCD06657954
Formuła:
C₇H₄BrF₃O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06657954 Numer CAS: 81107-97-3 |