Drukuj
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H61494.14 H61494.22
H61494.14EA 940 PLN
H61494.14 H61494.22
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrFNO₂
Temp. topnienia: 88…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05865088
Numer CAS: 185331-69-5