Drukuj
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H61975.06 H61975.14
H61975.06EA 516 PLN
H61975.06 H61975.14
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrNO₄
Temp. topnienia: 199…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272137
Numer CAS: 6319-40-0