Drukuj
Coomassie Brilliant Blue G-250
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: C.I. 42655
14320-25 14320-50
CAYM14320-25EA 374 PLN
CAYM14320-25 CAYM14320-50
Coomassie Brilliant Blue G-250
Coomassie Brilliant Blue G-250
Formuła: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078482
Numer CAS: 6104-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 228-058-4