Roztwór Luff Schoorl's (roztwór siarczanu miedzi (II)) 25 g/L volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
34400-1L
34400-5L-VP
34400-1LEA
336
PLN
34400-1L
34400-5L-VP
Roztwór Luff Schoorl's (roztwór siarczanu miedzi (II)) 25 g/L volumetric solution, Fluka™
Roztwór Luff Schoorl's (roztwór siarczanu miedzi (II))
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of CuSO₄*5H₂O | 24.9 - 25.1 g/l |
pH | 9.3 - 9.4 |