Drukuj
błękit tymolowy 0,04% aqueous solution
Dostawca: Lovibond
Synonim: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
451650 451651
LOVI451650EA 134 PLN
LOVI451650 LOVI451651
błękit tymolowy 0,04% aqueous solution
błękit tymolowy
Formuła: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466.6 g/mol
Temp. topnienia: 221
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005869
Numer CAS: 76-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-973-3
Klasyfikacja Merck : 12,09541