Drukuj
3,5-Dibromophenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H60642.04 H60642.09
H60642.04EA 423 PLN
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromophenol ≥97%
3,5-Dibromophenol
Formuła: C₆H₄Br₂O
Temp. Wrzenia: 274 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79…83 °C
Gęstość: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06411376
Numer CAS: 626-41-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III