Drukuj
Chlorek baru 1 g/l, VOLUSOL® for hydrometry
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Dichlorek baru
30594.298EA 651 PLN
30594.298
Chlorek baru 1 g/l, VOLUSOL® for hydrometry
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5
Jednostka: 3287
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (complexometric, calc. on the ignition residue) Min 99 %
Loss on ignition (1000 °C) Max 1.0 %