Drukuj
Kwas pirydyno-2,4-dikarboksylowy
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: PCA
11138-1 11138-5
CAYM11138-1EA 247 PLN
CAYM11138-1 CAYM11138-5
Kwas pirydyno-2,4-dikarboksylowy
Kwas pirydyno-2,4-dikarboksylowy
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 246…248 °C
Gęstość: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00149413
Numer CAS: 499-80-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-892-2