Drukuj
Alkohol 4-bromo-2,6-difluorobenzylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
H61623.03 H61623.06
H61623.03EA 320 PLN
H61623.03 H61623.06
Alkohol 4-bromo-2,6-difluorobenzylowy ≥97%
Alkohol 4-bromo-2,6-difluorobenzylowy
Formuła: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02
Temp. topnienia: 76…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094461
Numer CAS: 162744-59-4