Drukuj
(S)-(-)-ß-Cytronelol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H60174.03 H60174.06
H60174.03EA 365 PLN
H60174.03 H60174.06
(S)-(-)-ß-Cytronelol ≥97%
(S)-(-)-ß-Cytronelol
Formuła: C₁₀H₂₀O
Temp. Wrzenia: 225…226 °C
Gęstość: 0,856
Temp. Zapłonu: 99 °C (210 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063214
Numer CAS: 7540-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-415-7