Drukuj
5-Fluorouracyl
Dostawca: Cayman Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
14416-10 14416-25 14416-5 14416-50
CAYM14416-10EA 506 PLN
CAYM14416-10 CAYM14416-25 CAYM14416-5 CAYM14416-50
5-Fluorouracyl
5-Fluorouracyl
Formuła: C₄H₃FN₂O₂
MW: 130.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 347
Temp. topnienia: 282…283 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006018
Numer CAS: 51-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-085-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,04208