Drukuj
2,4-Dibromothiazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
H60230.03 H60230.06
H60230.03EA 507 PLN
H60230.03 H60230.06
2,4-Dibromothiazole ≥97%
2,4-Dibromothiazole
Formuła: C₃HBr₂NS
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318994
Numer CAS: 4175-77-3