Drukuj
Gemfibrozyl
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentanoic acid, CI-719, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)valeric acid
14835-25 14835-1 14835-5 14835-10
CAYM14835-25EA 1450 PLN
CAYM14835-25 CAYM14835-1 CAYM14835-5 CAYM14835-10
Gemfibrozyl
Gemfibrozyl
Formuła: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 395 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 59…61 °C
Numer MDL: MFCD00079335
Numer CAS: 25812-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 247-280-2
Klasyfikacja Merck : 12,04394