Drukuj
5-Methoxy-o-toluidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
H60177.03 H60177.06
H60177.03EA 349 PLN
H60177.03 H60177.06
5-Methoxy-o-toluidine ≥97%
5-Methoxy-o-toluidine
Formuła: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 253 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 43…46 °C
Gęstość: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075057
Numer CAS: 50868-72-9
Numer WE (dawny EINECS): 256-816-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III