Drukuj
Chlorek 1-etylo-2,3-dimetyloimidazoliowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
H59225.06 H59225.18
H59225.06EA 704 PLN
H59225.06 H59225.18
Chlorek 1-etylo-2,3-dimetyloimidazoliowy ≥97%
Chlorek 1-etylo-2,3-dimetyloimidazoliowy
Formuła: C₇H₁₃ClN₂
MW: 160.65 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093290
Numer CAS: 92507-97-6