Drukuj
3,5-Dimethoxybenzylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Dimethoxybenzyl amine
H60503.06 H60503.14
H60503.06EA 883 PLN
H60503.06 H60503.14
3,5-Dimethoxybenzylamine 98%
3,5-Dimethoxybenzylamine
Formuła: C₉H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 94…96 °C
Temp. topnienia: 35…37 °C
Gęstość: 1,106
Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052813
Numer CAS: 34967-24-3
Jednostka: 3259
ADR: 8,III