Drukuj
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
11976-5 11976-10 11976-1
CAYM11976-5EA 1350 PLN
CAYM11976-5 CAYM11976-10 CAYM11976-1
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115 °C
Numer MDL: MFCD00008747
Numer CAS: 498-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-854-5
Klasyfikacja Merck : 13,00746