Drukuj
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propane-1-sulphonyl chloride
H60747.AC H60747.AE
H60747.ACEA 386 PLN
H60747.AC H60747.AE
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
1-Propanesulphonyl chloride
Formuła: C₃H₇ClO₂S
MW: 142.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…79 °C
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 1.267
Temp. Zapłonu: 97 °C (207 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007462
Numer CAS: 10147-36-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-414-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 II