Drukuj
2-Phenylthiophene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H60819.03 H60819.06
H60819.03EA 339 PLN
H60819.03 H60819.06
2-Phenylthiophene 95%
2-Phenylthiophene
Formuła: C₁₀H₈S
Temp. Wrzenia: 256 °C
Temp. topnienia: 34…36 °C
Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00130080
Numer CAS: 825-55-8