Drukuj
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H60586.AD H60586.AK
H60586.ADEA 1040 PLN
H60586.AD H60586.AK
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥97%
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Formuła: C₇H₂₂O₂Si₃
Temp. Wrzenia: 142 °C
Gęstość: 0,819
Temp. Zapłonu: 22 °C (72 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00048000
Numer CAS: 1873-88-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-496-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,II