Drukuj
ω-Bromo-2,4-dichloroacetofenon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
H59615.03 H59615.06
H59615.03EA 562 PLN
H59615.03 H59615.06
ω-Bromo-2,4-dichloroacetofenon 95%
ω-Bromo-2,4-dichloroacetofenon
Formuła: C₈H₅BrCl₂O
Temp. topnienia: 25…29 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053005
Numer CAS: 2631-72-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-116-7
Jednostka: 1759
ADR: 8,III